S0200000
Salicylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
família API
salicylic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
pb
211 °C (lit.)
pf
158-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente