1609013
USP
Salicylic acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salicylic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
213-217 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Sodium Salicylate
- Salicylic Acid
- Magnesium Salicylate
- Sodium Salicylate Tablets
- Magnesium Salicylate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Faça o pedido de uma ampla variedade de materiais padrão de referência primários altamente caracterizados para uso com as monografias da USP-NF para o teste de substâncias medicamentosas e formas de dosagem, excipientes farmacêuticos, ingredientes alimentícios e suplementos dietéticos.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.