1.00631
Salicylic acid
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 100 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
pb
211 °C/1013 hPa
pf
157-159 °C
temperatura de transição
flash point 157 °C
solubilidade
2 g/L
densidade
1.443 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
chave InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous