Documentos Principais
PHR1010
Supelco
Propilparabeno
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Propil 4-hidroxibenzoato, Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
Selecione um tamanho
1 G
R$ 396,00
10 G
R$ 2.539,00
R$ 396,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 396,00
10 G
R$ 2.539,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
1103245
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Número E:
E216
NACRES:
NA.24
R$ 396,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
família API
parabens
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
95-98 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos. O propilparabeno é o éster benzoato, amplamente utilizado como conservante em produtos de higiene pessoal.
Aplicação
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (PhEur) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise desse material, insira LRAC2080 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Salicylic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
Salicylic acid
Álcool benzílico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1019
Álcool benzílico
2-Phenoxyethanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1121
2-Phenoxyethanol
Potassium sorbate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1278
Potassium sorbate
Hye-Min Kang et al.
Chemosphere, 226, 388-394 (2019-04-05)
Parabens are used as a preservative substance in a wide range of man-made products causing deleterious effects on aquatic organisms and therefore, the concern of their effects to aquatic organisms has been increased. In this study, acute toxicity of methylparaben
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
Miguel González-Doncel et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 360-369 (2013-10-08)
Here we proposed a battery of non-invasive biomarkers and a histological survey to examine physiological/anatomical features in embryos, eleutheroembryos (13 days post-fertilization, dpf), and larvae (28-42 dpf) of medaka to investigate the effects of embryonic exposure to propylparaben (PrP). Concentrations <1000 μg
Aeshna Amin et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 75(2), 206-212 (2010-03-09)
p-Hydroxybenzoic acid esters (parabens) are commonly used antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations. Two microorganisms, isolated from non-sterile methyl paraben (MP) and propyl paraben (PP) solutions, were found to degrade the respective parabens. Identification by 16S rRNA partial gene sequencing revealed
C L Barberis et al.
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.
Artigos
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf