54789
Propil 4-hidroxibenzoato
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
solid
pf
95-98 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?