P5835
Propil 4-hidroxibenzoato
BioXtra
Sinônimo(s):
Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
95-98 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.1%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)