1267000
USP
Ethylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethylparaben
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
parabens
fabricante/nome comercial
USP
pb
297-298 °C (lit.)
pf
114-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ethotoin Tablets
- Ethylparaben
- Ethylparaben Sodium
- Propylparaben
- Propylparaben Sodium
- Quazepam Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1