Documentos Principais
NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
About This Item
Fórmula linear:
RbCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
 85Rb
 87Rb
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
715 °C (lit.)
densidade
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)