NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Sinônimo(s):
Gallium
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pureza isotópica
69Ga
71Ga
forma
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
resistividade
25.795 μΩ-cm, 30°C
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
2403 °C (lit.)
pf
29.8 °C (lit.)
densidade
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
chave InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Outras notas
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente