Documentos Principais
NIST977
Isotopic standard for bromine
NIST® SRM® 977
Sinônimo(s):
Sodium bromide
About This Item
Fórmula linear:
NaBr
Número CAS:
Peso molecular:
102.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
pureza isotópica
 79Br
 81Br
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
755 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)