Documentos Principais
NIST1932
Fluorescein solution
NIST® SRM® 1932
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 3 x 2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Formato
single component solution
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in establishing a reference scale for fluorescence intensity based upon Molecules of Equivalent Soluble Fluorophore (MESF) units. A unit of SRM 1932 consists of three flamed sealed amber glass ampoules, each containing approximately 2.0 mL of fluorescein in an aqueous borate buffer. For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 1932_cert
SRM 1932_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Fluorescein
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Fluorescein, DHBBA, Ethanol, Methyl Isobutyl Ketone, Ethyl Acetate, Total Organics, Potassium (K), Sodium (Na), Chloride (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3