348279
Diallyldimethylammonium chloride solution
65 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Dimethyldiallylammonium chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
65 wt. % in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?