Documentos
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
concentração
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
fluorescência
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
recommended storage temperature 15 °C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.