Documentos Principais
I0320000
Insulina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Insulina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C256H381N65O76S6
Número CAS:
Peso molecular:
5777.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
insulin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
chave InChI
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Insulin (porcine) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hormônio polipeptídico de duas cadeias produzido pelas células β das ilhotas pancreáticas. Seu peso molecular é de cerca de 5800 Da. As cadeias α e β são ligadas por duas pontes dissulfeto entre as cadeias. A cadeia α contém uma ponte dissulfeto dentro da cadeia. A insulina regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
InChI: 1S/C256H381N65O76S6/c1-29-131(23)205(313-193(337)104-258)251(391)317-204(130(21)22)247(387)288-159(75-82-200(347)348)217(357)282-156(71-78-189(262)333)221(361)308-183-116-401-402-117-184-242(382)305-178(111-323)239(379)294-162(88-123(7)8)224(364)295-168(95-140-53-61-146(327)62-54-140)227(367)283-154(69-76-187(260)331)218(358)290-161(87-122(5)6)222(362)285-158(74-81-199(345)346)220(360)302-174(101-190(263)334)234(374)298-170(97-142-57-65-148(329)66-58-142)230(370)309-182(241(381)304-176(255(396)397)103-192(265)336)115-400-399-114-181(213(353)272-107-194(338)278-153(72-79-197(341)342)216(356)281-151(51-42-84-270-256(266)267)211(351)271-108-195(339)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)226(366)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)229(369)299-171(98-143-59-67-149(330)68-60-143)237(377)320-208(136(28)326)253(393)321-85-43-52-186(321)245(385)286-152(50-40-41-83-257)214(354)277-134(26)254(394)395)311-249(389)203(129(19)20)316-235(375)164(90-125(11)12)292-228(368)169(96-141-55-63-147(328)64-56-141)296-223(363)160(86-121(3)4)289-209(349)133(25)276-215(355)157(73-80-198(343)344)287-246(386)202(128(17)18)315-236(376)165(91-126(13)14)293-232(372)173(100-145-106-269-120-275-145)301-238(378)177(110-322)280-196(340)109-273-212(352)180(113-398-403-118-185(310-243(183)383)244(384)319-207(135(27)325)252(392)306-179(112-324)240(380)318-206(132(24)30-2)250(390)312-184)307-225(365)163(89-124(9)10)291-231(371)172(99-144-105-268-119-274-144)300-219(359)155(70-77-188(261)332)284-233(373)175(102-191(264)335)303-248(388)201(127(15)16)314-210(350)150(259)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-208,322-330H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,257-259H2,1-28H3,(H2,260,331)(H2,261,332)(H2,262,333)(H2,263,334)(H2,264,335)(H2,265,336)(H,268,274)(H,269,275)(H,271,351)(H,272,353)(H,273,352)(H,276,355)(H,277,354)(H,278,338)(H,279,339)(H,280,340)(H,281,356)(H,282,357)(H,283,367)(H,284,373)(H,285,362)(H,286,385)(H,287,386)(H,288,387)(H,289,349)(H,290,358)(H,291,371)(H,292,368)(H,293,372)(H,294,379)(H,295,364)(H,296,363)(H,297,366)(H,298,374)(H,299,369)(H,300,359)(H,301,378)(H,302,360)(H,303,388)(H,304,381)(H,305,382)(H,306,392)(H,307,365)(H,308,361)(H,309,370)(H,310,383)(H,311,389)(H,312,390)(H,313,337)(H,314,350)(H,315,376)(H,316,375)(H,317,391)(H,318,380)(H,319,384)(H,320,377)(H,341,342)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,394,395)(H,396,397)(H4,266,267,270)/t131-,132-,133-,134-,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-/m0/s1
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Insulina ≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
Sigma-Aldrich
I1507
Insulina
Insulina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I1882
Insulina
Insulina recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
Sigma-Aldrich
I2643
Insulina
Miroslava Gojnic et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 25(10), 2028-2034 (2012-04-07)
Evaluation of adjuvant insulin therapy effects on glycemic control, perinatal outcome and postpuerperal glucose tolerance in impaired glucose tolerance (IGT) pregnant women who failed to achieve desired glycemic control by dietary regime. A total of 280 participants were classified in
Vinegar decreases postprandial hyperglycemia in patients with type 1 diabetes.
Panayota Mitrou et al.
Diabetes care, 33(2), e27-e27 (2010-01-28)
László Deák
Orvosi hetilap, 153(40), 1589-1593 (2012-10-02)
The development of insulin therapy has not been stopped since the manufacturing of human insulin, because better mimic of physiological insulin response made it necessary to modify the human insulin molecule in order to create rapidly absorbing insulin analogues and
Rikke Due-Andersen et al.
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 10(2), 219-226 (2008-01-22)
Activity in the renin-angiotensin system (RAS) may influence the susceptibility to cardiac arrhythmia. To study the effect of basal RAS activity on cardiac repolarization during myocardial stress induced by hypoglycaemia or hypoxaemia in healthy humans. Ten subjects with high RAS
Arnaud Agin et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 44(11), 1379-1382 (2006-11-08)
In clinical studies involving rapid-acting analogues (RAAs), insulin immunoreactivity is frequently measured, including endogenous, regular insulin (RI) and RAA immunoreactivities. Such a procedure implies equivalent cross-reactivities of all insulins present in serum. Commercially available human insulin immunoassays have been widely