Documentos Principais
Y0001717
Insulina suína para adequação do sistema
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Insulina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C256H381N65O76S6
Número CAS:
Peso molecular:
5777.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
insulin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
NOESYZHRGYRDHS-ZYCCASTOSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Insulina suína para adequação do sistema padrão de referência EP, destinado ao uso em testes laboratoriais somente conforme especificamente prescrito na Farmacopeia Europeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hormônio polipeptídico de duas cadeias produzido pelas células β das ilhotas pancreáticas. Seu peso molecular é de cerca de 5800 Da. As cadeias α e β são ligadas por duas pontes dissulfeto entre as cadeias. A cadeia α contém uma ponte dissulfeto dentro da cadeia. A insulina regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Embalagem
O produto é entregue como fornecido pela farmacopeia publicadora. Para a quantidade unitária atual, acesse o catálogo de substâncias de referência da EDQM.
Outras notas
InChI: 1S/C256H381N65O76S6/c1-29-131(23)205(313-193(337)104-258)251(391)317-204(130(21)22)247(387)288-159(75-82-200(347)348)217(357)282-156(71-78-189(262)333)221(361)308-183-116-401-402-117-184-242(382)305-178(111-323)239(379)294-162(88-123(7)8)224(364)295-168(95-140-53-61-146(327)62-54-140)227(367)283-154(69-76-187(260)331)218(358)290-161(87-122(5)6)222(362)285-158(74-81-199(345)346)220(360)302-174(101-190(263)334)234(374)298-170(97-142-57-65-148(329)66-58-142)230(370)309-182(241(381)304-176(255(396)397)103-192(265)336)115-400-399-114-181(213(353)272-107-194(338)278-153(72-79-197(341)342)216(356)281-151(51-42-84-270-256(266)267)211(351)271-108-195(339)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)226(366)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)229(369)299-171(98-143-59-67-149(330)68-60-143)237(377)320-208(136(28)326)253(393)321-85-43-52-186(321)245(385)286-152(50-40-41-83-257)214(354)277-134(26)254(394)395)311-249(389)203(129(19)20)316-235(375)164(90-125(11)12)292-228(368)169(96-141-55-63-147(328)64-56-141)296-223(363)160(86-121(3)4)289-209(349)133(25)276-215(355)157(73-80-198(343)344)287-246(386)202(128(17)18)315-236(376)165(91-126(13)14)293-232(372)173(100-145-106-269-120-275-145)301-238(378)177(110-322)280-196(340)109-273-212(352)180(113-398-403-118-185(310-243(183)383)244(384)319-207(135(27)325)252(392)306-179(112-324)240(380)318-206(132(24)30-2)250(390)312-184)307-225(365)163(89-124(9)10)291-231(371)172(99-144-105-268-119-274-144)300-219(359)155(70-77-188(261)332)284-233(373)175(102-191(264)335)303-248(388)201(127(15)16)314-210(350)150(259)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-208,322-330H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,257-259H2,1-28H3,(H2,260,331)(H2,261,332)(H2,262,333)(H2,263,334)(H2,264,335)(H2,265,336)(H,268,274)(H,269,275)(H,271,351)(H,272,353)(H,273,352)(H,276,355)(H,277,354)(H,278,338)(H,279,339)(H,280,340)(H,281,356)(H,282,357)(H,283,367)(H,284,373)(H,285,362)(H,286,385)(H,287,386)(H,288,387)(H,289,349)(H,290,358)(H,291,371)(H,292,368)(H,293,372)(H,294,379)(H,295,364)(H,296,363)(H,297,366)(H,298,374)(H,299,369)(H,300,359)(H,301,378)(H,302,360)(H,303,388)(H,304,381)(H,305,382)(H,306,392)(H,307,365)(H,308,361)(H,309,370)(H,310,383)(H,311,389)(H,312,390)(H,313,337)(H,314,350)(H,315,376)(H,316,375)(H,317,391)(H,318,380)(H,319,384)(H,320,377)(H,341,342)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,394,395)(H,396,397)(H4,266,267,270)/t131-,132-,133-,134-,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-/m0/s1
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Insulina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
I6634
Insulina