P4524
β-Lactamase from Enterobacter cloacae
Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinônimo(s):
β-Lactamase I, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase from Enterobacter cloacae
Selecione um tamanho
R$ 3.031,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.031,00
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Enterobacter cloacae)
Nível de qualidade
tipo
Type IV
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
peso molecular
29 kDa
composição
Protein, ~60%
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
adequação
suitable for enzyme test
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)