49779
Glicerol
tested according to Ph. Eur., anhydrous
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- a supplement during cell culture of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium.
- a fuel during designing enzymatic biofuel cell.
- a liquid composite matrix with 4-HCCA and 3-aminoquinoline for analysis of neutral and acidic glycans.
- a matrix for fast atom bombardment MS.
- may be employed as liquid matrix for the quantification studies by MALDI (Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry) analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?