Documentos
356350
Millipore
Glicerol
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.25
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Glicerol FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerol
Glicerol BioXtra, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerol
Glicerol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerol
Glicerol anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerol