C0430000
Captopril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
captopril
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
104-108 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)