PHR1307
Captopril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
família API
captopril
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
104-108 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Descrição geral
Captopril acts by inhibiting the angiotensin-converting enzyme and is known as an antihypertensive agent. It finds wide use in the treatment of congestive heart failure.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)