96499
Isobutyric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
824 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
10 %
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?