EC10A-1KT
Fatty Acid Kit
(individually packaged, quantities indicated), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
99-100% (GLC, TLC)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 kit
concentração
(individually packaged, quantities indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Analito
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?