129542
Isovaleric acid
99%
Sinônimo(s):
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.38 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
824 °F
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
pb
175-177 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.