402907
Propionic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
955 °F
Lim. expl.
12.1 %
classe(s) química(is) do analito
amino acids
Impurezas
≤0.002% Carbonyl compounds
≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH)
≤0.15% water
resíduo de evaporação
≤0.01%
cor
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
pf
−24-−23 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?