58360
Isobutyric acid
puriss. p.a., ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.04 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
≥99.5%
temperatura de autoignição
824 °F
Lim. expl.
10 %
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
n20/D 1.393
pb
153-154 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?