92277
Trimethylamine N-oxide dihydrate
purum, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
TMANO
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
chave InChI
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?