B2629
Betaine
≥98% (perchloric acid titration)
Sinônimo(s):
(Carboxymethyl)trimethylammonium inner salt, Oxyneurine, Trimethylglycine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sugar beets
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (perchloric acid titration)
forma
powder or crystals
pf
310 °C (dec.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
chave InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1