P2926
Potassium tetrathionate
Sinônimo(s):
Tetrathionic acid dipotassium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (titration)
forma
powder
densidade
2.96 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
chave InChI
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1