282200
Galangin
autophagy inducing flavonoid
Sinônimo(s):
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
214-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
chave InChI
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA2A(135) , ADORA3(140) , CYP1A2(1544)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicação
- as a test drug to test its ameliorative effect in a rodent model of cisplatin-induced nephrotoxicity[1]
- to test its effect on the differentiation of 3T3-L1 preadipocyte cells into adipocytes[2]
- as an internal standard in nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectroscopy[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.