Documentos
900632
Sigma-Aldrich
Trietilamina
ZerO2®, ≥99%
Sinônimo(s):
N,N-Dietiletanamina
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
605283
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
593 °F
Lim. expl.
8 %
Impurezas
≤0.5% water
water
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pb
88.8 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Eva Hobeika et al.
BMC pharmacology & toxicology, 21(1), 15-15 (2020-02-24)
In developing countries, brand-generic substitution is not based on validated scientific evidence that confirm the therapeutic equivalence of the generic to the originator. Rather, decisions are made based on the availability of generic medications. Substitution by inappropriate preparations applies to
Artigos
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.