288624
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
grau
high-purity grade
Nível de qualidade
descrição
for column chromatography
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
~500 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamanho de poro
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?