Documentos
214477
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 923), 100-200 mesh
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
product name
Gel de sílica, high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
grau
high-purity grade (Davisil Grade 923)
Nível de qualidade
forma
fine crystals
fabricante/nome comercial
Davisil®
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
430-530 m2/g
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
100-200 mesh
75-150 μm
tamanho de poro
0.40 cm3/g pore volume
30 Å
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O gel de sílica consiste em uma rede tridimensional rígida de sílica coloidal. Ele é usado exclusivamente como material de apoio para os centros ativos de titânio (III) em catalisadores Ziegler-Natta. O gel de sílica permite uma fragmentação controlada, resultando na formação de partículas poliméricas uniformes com distribuição estreita de tamanhos de partícula e alta densidade volumétrica. O gel de sílica é classificado conforme segue:
a. Aquagel - os poros são preenchidos com água
b. Xerogel - a fase aquosa é removida dos poros pelo processo de evaporação
c. Aerogel - solvente removido por extração supercrítica
Aplicação
O gel de sílica foi usado para comparar adsorventes mesoporosos tipo MCM-41.
Nota de rodapé
Aplicações recomendadas
Grau 923 atende às especificações da ASTM D1319 para análise de hidrocarbonetos
Informações legais
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Megan P Caputo et al.
Brain, behavior, and immunity, 81, 455-469 (2019-07-05)
Neonatal brain development can be disrupted by infection that results in microglial cell activation and neuroinflammation. Studies indicate that polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and their metabolites can resolve inflammation. It is not known if dietary PUFA increases lipid metabolites in
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Conteúdo relacionado
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para impulsionar a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária por meio da ação de uma bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.