Documentos Principais
717177
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 70-230 mesh
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352309
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Gel de sílica, technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
≥480 m2/g , approx.
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamanho de poro
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Separação cromatográfica: A sílica-gel é amplamente utilizada como uma fase estacionária na cromatografia para a separação de vários compostos químicos. Inovações na modificação da sílica-gel, como a sílica-gel modificada do grupo 5-bromobenzil, melhoraram a eficiência da separação para metabólitos como a nicotinamida. Esta aplicação é crítica para a análise farmacêutica e estudos da metabolômica, proporcionando alta precisão e exatidão na quantificação de moléculas biologicamente relevantes (Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022).
  • Detecção de poluentes ambientais: A sílica-gel é usada para criar polímeros molecularmente impressos (MIPs) que reconhecem e ligam seletivamente poluentes ambientais. Uma aplicação notável envolve a incorporação de pontos quânticos em sílica-gel molecularmente impressa para detectar aminoimidazo-azaarenos (AIAs) em amostras de alimentos. Este método oferece alta seletividade e sensibilidade, tornando-o uma ferramenta poderosa para segurança alimentar e monitoramento ambiental (Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Gel de sílica technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, 90Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60745
Gel de sílica
Gel de sílica Davisil® grade 22, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Supelco
343323
Gel de sílica
Gel de sílica for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 130-270 mesh, for column chromatography
Supelco
288608
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
Gel de sílica
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the bulk density of product 717177, Silica Gel?
    1 answer
    1. The bulk density of this product is 570g/L.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.