243981
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 62), 60-200 mesh
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gel de sílica, high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
grau
high-purity grade (Davisil Grade 62)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Davisil®
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
300 m2/g
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
60-200 mesh
75-250 μm
tamanho de poro
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?