Documentos Principais
227064
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥99%, anhydrous
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, anhydrous, ≥99%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
Impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hexane, mixture of isomers is a non-renewable organic solvent mainly used for the dissolution and extraction of oils and fats.[1]
Aplicação
Hexane, mixture of isomers may be used as a carrier phase for microfluidic devices.[2]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Isohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.04340
Isohexane
Hexano ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv&#174;
Supelco
1.04335
Isohexane
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Emily N Abada et al.
Biomedical microdevices, 20(4), 86-86 (2018-10-07)
While extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a valuable therapy for patients with lung or heart failure, clinical use of ECMO remains limited due to hemocompatibility concerns with pro-coagulatory hollow fiber membrane geometries. Previously, we demonstrated the feasibility of silicon nanopore
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)