199877
Lithium aluminum hydride
powder, reagent grade, 95%
Sinônimo(s):
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
125 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
LiAlH4 is a promising substance for hydrogen storage applications. Its properties include high gravimetric and volumetric hydrogen densities . It can also be used as a reducing agent in the preparation of reduced graphene oxide (rGO).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids