grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Heptane is a linear hydrocarbon that is considered as a greener alternative to the more toxic hexane.
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).