177539
Syringaldazine
98%, powder or crystals
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine
Selecione um tamanho
R$ 856,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 856,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Syringaldazine, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pf
209-210 °C (lit.)
solubilidade
DMF: 5%, clear to hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
chave InChI
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?