Documentos
W253200
Sigma-Aldrich
Guaiacol
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-metoxifenol, Éter monometílico catecol, Éter monometílico de pirocatecol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número FEMA:
2532
Beilstein:
508112
Número CE:
Conselho da Europa nº:
173
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.005
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.27 (vs air)
pressão de vapor
0.11 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
pb
205 °C (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que se enquadram em uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto de base biológica, que apresenta melhorias importantes nos Princípios de química ecológica “Sínteses químicas menos nocivas” e “Uso de matéria-prima renovável”.
O guaiacol é um composto flavorizante que ocorre naturalmente em tomates e vinhos envelhecidos em barris de carvalho.
Aplicação
O guaiacol pode ser usado para preparar vanilina, um flavorizante alimentício bem conhecido.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O guaiacol, juntamente com o 2,4,6-tricloroanisol, é responsável pelo “gosto de rolha” no vinho. Um método foi desenvolvido para extração e quantificação dos dois compostos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
Artigos
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.