Documentos Principais
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Sinônimo(s):
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 474,00
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 474,00
About This Item
Fórmula linear:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
322.27
Beilstein:
1716800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 474,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
194 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
chave InChI
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chelating agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)