96109
Anisole
analytical standard
Sinônimo(s):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 42.2 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
887 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
n20/D 1.518
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−37 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?