06547
Methyl formate
analytical standard
Sinônimo(s):
Formic acid methyl ester
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
842 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
23 %
índice de refração
n20/D 1.343 (lit.)
n20/D 1.344
p.e.
32-34 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
chave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- blood and urine by headspace in-tube extraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-ITEX-GC−MS)[2]
- Brazilian sugar-cane spirit by high-resolution gas chromatography (HRGC)[3]
- pharmaceutical excipients using HS-GC-MS operating under scan mode and selected ion monitoring (SIM) mode[4]
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.