Documentos Principais
8.00889
Sigma-Aldrich
Methyl formate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl formate, Formic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-481-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
644 hPa ( 20 °C)
Ensaio
95.0-97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
31.5 °C/1013 hPa
pf
-100.4 °C
temperatura de transição
flash point -32 °C
solubilidade
300 g/L
densidade
0.968 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
chave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): 95.0 - 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C