densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
842 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.7 %, 37 °F
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
p.e.
102 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.