Documentos Principais
64409
Supelco
Propionaldeído
analytical standard
Sinônimo(s):
Propanal
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 339,00
5 ML
R$ 1.380,00
R$ 339,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 339,00
5 ML
R$ 1.380,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
506010
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 339,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
404 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.360-1.365
n20/D 1.362 (lit.)
p.e.
46-50 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Propionaldehyde is a volatile organic compound, which belongs to the class of flavor & fragrance standards for use in the food, beverage and cosmetic industry.[1] These standards are widely used to add taste and/or smell to products without aroma, to mask unpleasant odors and to maintain stability of original flavor.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
Propionaldehyde may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Food products and cosmetics using gas-chromatography with photo ionization detection (GC-PID).[1]
  • Infant formulas using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).[2]
  • Household products using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Butiraldeído purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418102
Butiraldeído
Heptaldehyde analytical standard
Supelco
61696
Heptaldehyde
Acrolein-2-13C ≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sigma-Aldrich
606421
Acrolein-2-13C
Acetaldeído puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
00070
Acetaldeído
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Methyl formate analytical standard
Supelco
06547
Methyl formate
Acetaldeído ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402788
Acetaldeído
Headspace gas chromatographic method for determining volatile compounds in infant formulas
Romeu-Nadal M, et al.
Journal of Chromatography A, 1046(1-2), 235-239 (2004)
Development of a headspace GC/MS analysis for carbonyl compounds (aldehydes and ketones) in household products after derivatization with O-(2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine
Sugaya N, et al.
Analytical Sciences, 20(5), 865-870 (2004)
Analysis of Volatile Compounds in Food and Cosmetic, Using the Purge and Trap Injector Coupled to a Gas Chromatograph with Photo Ionization Detector
Zhao Y, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 2(1), 55-55 (2010)
Galina T Shishkina et al.
Psychopharmacology, 232(5), 851-860 (2014-08-20)
Glucocorticoids facilitate coping with stress, but their high levels have been also implicated in mood disorders. Due to this duality, the role of glucocorticoid signaling in the development of the first episodes of stress-induced depression remains unclear. To address this
Susan N Christo et al.
Scientific reports, 5, 7760-7760 (2015-01-15)
The capture and activation of individual T cells on functionalised surfaces enables real-time analyses of the magnitude and rhythm of intracellular calcium release. Application of Haarlet transformations generate a calcium flux 'threshold', with the frequency of the 'threshold crossings' correlating