Documentos
1.10962
Supelco
Papel indicador de pH, pH 1-14, indicador universal
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Sinônimo(s):
Papel de teste bioquímico de pH, pH 1-14, indicador universal, Papel de teste de pH, pH 1-14, indicador universal
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
Papel indicador de pH, pH 1-14, indicador universal, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
Características
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
faixa de pH
1-14
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Rolo (4,8 m) com escala de cor, pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Os papéis indicadores de pH MQuant® fornecidos em rolos são perfeitamente adequados para armazenamento de longa duração, pois são protegidos contra influências externas, como umidade, luz e gases ambientais. Esses papéis indicadores de pH são fabricados impregnando papel-filtro de alta qualidade com soluções de um indicador ou indicadores misturados. O papel está sempre pronto para uso; ele é facilmente retirado da bobina de plástico e pode ser destacado no comprimento necessário. O valor de pH é medido de modo semiquantitativo por comparação visual da cor formada no papel com os campos da escala de cores.
Nota de análise
Teste de aplicação: em conformidade
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1