Documentos
S8830
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Sinônimo(s):
Coquetel Inibidor de Protease
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Comprimidos de coquetel inibidor de protease SIGMAFAST, sem EDTA, for use in purification of Histidine-tagged proteins
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
forma
tablet
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Os comprimidos de coquetel inibidor de protease SIGMAFAST, sem EDTA, são uma formulação de comprimido solúvel em água projetada para inibir serina, cisteína, aspártico e metaloproteases. Os comprimidos não contêm quelantes de metais fortes, como o EDTA, e são compatíveis com o processamento de amostras por cromatografia de afinidade de metal imobilizado (IMAC). Os comprimidos também contêm uma formulação exclusiva e patenteada que inclui um sal de pepstatina A para proteção adicional.
Especificidade
Inibe serino- e cisteíno-proteases, proteases aspárticas a metaloproteases.
Aplicação
A A ampla especificidade dos comprimidos do coquetel inibidor de proteases SIGMAFAST torna-os adequados para uso na purificação de proteínas marcadas com histidina e como um coquetel inibidor de proteases de uso geral. Os comprimidos também podem ser usados como componentes de tampões para lise celular e foram otimizados e testados para uso com os meios HIS-Select.
Características e benefícios
Sem EDTA: não contêm nenhum quelante metálico potente, como EDTA, que pode interferir no processamento de IMAC.
Pepstatina A: Contém uma formulação exclusiva e patenteada que inclui um sal de pepstatina A para proteção adicional que normalmente não é obtida em um formato de comprimido.
Ampla especificidade: inibe serina, cisteína, aspártico e metaloproteases, fornecendo ampla proteção para amostras de proteínas.
Alto rendimento: um comprimido rende 100 ml e é recomendado para inibição das proteases presentes em no máximo 20 g de massa celular em 100 ml de extrato.
Longa estabilidade: os comprimidos são estáveis como fornecidos por pelo menos 2 anos a 2–8 °C, e a solução reconstituída de inibidor de protease (1´ ou 10´) é estável por pelo menos 2 semanas a 2–8 °C.
Componentes
AEBSF
Bestatina
E-64
Pepstatina A
Fosforamidon
Leupeptina
Aprotinina
Quantidade
Um comprimido faz 100 ml de coquetel. Um comprimido é recomendado para inibição das proteases presentes em no máximo 20 g de massa celular em 100 ml de extrato.
forma física
Comprimido que é solúvel em água
Armazenamento e estabilidade
Os comprimidos são estáveis na forma em que são fornecidos por pelo menos 2 anos a 2-8 ºC. A solução de inibidor de protease reconstituído (1′ ou 10′) é estável por pelo menos 2 semanas a 2-8 ºC.
Informações legais
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Stephan G Mauracher et al.
Phytochemistry, 99, 14-25 (2014-01-28)
Tyrosinases catalyze two initial reaction steps in the formation of melanin. Purification of tyrosinases had always been a process accompanied with various problems caused by enzymatic browning processes. Here, an approach is presented for the purification of the latent enzyme
Benjamin M Nitsche et al.
BMC genomics, 13, 380-380 (2012-08-10)
Filamentous fungi are confronted with changes and limitations of their carbon source during growth in their natural habitats and during industrial applications. To survive life-threatening starvation conditions, carbon from endogenous resources becomes mobilized to fuel maintenance and self-propagation. Key to
Zilun Wei et al.
Life sciences, 232, 116632-116632 (2019-07-07)
The inflammation modulation effects of mesenchymal stromal cell-derived exosomes (MSC-EXO) are well established. We aimed to explore the mechanism behind the inflammatory responses of numerous exosomal cargo molecules that have been neglected in molecular biology research, and to develop an
Jeffrey L Waugh et al.
PloS one, 6(11), e27984-e27984 (2011-12-02)
Regulator of G protein signaling 9-2 (RGS9-2) is a protein that is highly enriched in the striatum, a brain region that mediates motivation, movement and reward responses. We identified a naturally occurring 5 nucleotide deletion polymorphism in the human RGS9
Jeremy Celver et al.
Journal of neurochemistry, 120(1), 56-69 (2011-11-01)
Detergent-resistant membranes (DRM) are thought to contain structures such as lipid rafts that are involved in compartmentalizing cell membranes. We report that the majority of D(2)-dopamine receptors (D(2)R) expressed endogenously in mouse striatum or expressed in immortalized cell-lines is found
Artigos
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.