11796895001
Roche
DIG Easy Hyb™ Granules
powder, suitable for hybridization
Sinônimo(s):
DIG system
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for
Nível de qualidade
Formulário
powder
uso
sufficient for 6 x 100 mL
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
hybridization: suitable
cor
white
pH
7,0
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for nucleic acid hybridization
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- DIG Easy Hyb™ is a convenient ready-to-use hybridization buffer, saving time and effort.
- DIG Easy Hyb aligns with the principles of Green Chemistry by offering a greener alternative for hybridization buffers.
Nota de preparo
Note: For applications with Northern blots, DIG Easy Hyb Granules must be dissolved under RNase-free conditions.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol for DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting