11074547001
Roche
Insulin-Transferrin-Sodium Selenite Supplement
suitable for cell culture, lyophilized, pkg of 50 mg (for 5 l medium)
Sinônimo(s):
ITS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human serum (transferrin)
synthetic (sodium selenite)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in human cells
esterilidade
non-sterile; 0.2 μm filtered
Ensaio
>98% (Transferrin, SDS-PAGE)
>99% (Insulin, HPLC)
>99% (Sodium selenite)
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 50 mg (for 5 l medium)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... INS(280829)
human ... TFRC(7037)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Source: Insulin- bovine pancreas; transferrin- human serum; Sodium selenite-synthetic
Aplicação
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C.
Prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing.
Reconstituição
Further dilution with culture medium.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash