TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
linha de produto
FBS Select
Formulário
liquid
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
Impurezas
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.